missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Met-Enkephalin

Artikelnummer. p-7042039
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
125 mg
Packungsgröße:
1 Stück
25 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15423789 25 mg 25 Milligramm
15433789 50 mg 50 Milligramm
15413789 125 mg 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15423789

Marke: Thermo Scientific Chemicals J61154.MB

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 58569-55-4573.665 g/mol

Endogenous opioid peptide that also functions as a growth factor on many cell types at a receptor that is distinct from the neuronal opioid receptors

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

  • Endogenes Opioidpeptid, das bei vielen Zelltypen auch als Wachstumsfaktor an einem Rezeptor fungiert, der sich von den neuronalen Opioidrezeptoren unterscheidet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 58569-55-4

Spezifikation

Farbe Weiß
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
Format Pulver
Molekulargewicht 573.665
Produkttyp Met-Enkephalin
Menge 25 mg

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.