Learn More
Beckman Coulter Life Sciences MET ONE 3445+ GMP Reinraum-Routine-Umwelt-Luftpartikelzähler, 100 l/min.
Artikelnummer. 31777227 Alle ansehen Beckman Coulter Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Partikelgröße:
0,5 μm
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Partikelgröße Packungsgröße
31777227 0,5 μm 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31777227 Lieferant Beckman Coulter Life Sciences Lieferanten-Nr. C38687
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für routinemäßige Umweltüberwachung in GMP regulierten Reinräumen mit vom Nutzer konfigurierbarer Berichterstattung der Partikelanzahl.
  • Der tragbare Luftpartikelzähler unterstützt GMP die Umweltüberwachung in Reinräumen und verbessert die Datenintegrität.
  • Leichteres und leiseres Design im Vergleich zu früheren Modellen.
  • Ermöglicht den Import von SOP-Routineüberwachungskarten und Stichprobenkonfigurationen direkt in den Zähler.
  • SOP-Konfiguration, Sampling-Maps und Versionskontrolle werden über den Webbrowser verwaltet.
  • Der Administrator verwaltet SOP-Versionen mit elektronischen Unterschriften.
  • Die Stichprobenkarte führt die Nutzer durch das tägliche Überwachungsprogramm.
  • Fertige Proben werden auf dem Bildschirm angezeigt, um das Tracking zu erleichtern.
  • Ergebnisse können von einem Vorgesetzten per Webbrowser überprüft und genehmigt werden.
  • Genehmigte Berichte enthalten elektronische Unterschrift und können in sicherem elektronischem Format exportiert werden.
Specifica
Produkttyp Partikelzähler
Displaytyp TFT-Farb-LCD
Grid Type Gitterlos
Partikelgröße 0,5 μm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.