Learn More
Beckman Coulter Life Sciences MET ONE GMP Reinraum-Routine-Umwelt-Luftpartikelzähler, 50 l/min.
Artikelnummer. 31777244 Alle ansehen Beckman Coulter Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Partikelgröße:
0,3 μm
0,5 μm
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Partikelgröße Packungsgröße
31777244 0,3 μm 1 Set
31777224 0,5 μm 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31777244 Lieferant Beckman Coulter Life Sciences Lieferanten-Nr. C38681
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für routinemäßige Umweltüberwachung in GMP regulierten Reinräumen mit vom Nutzer konfigurierbarer Berichterstattung der Partikelanzahl.
  • Ein tragbarer Luftpartikelzähler hilft GMP Reinraumnutzern, ihre routinemäßige Umweltüberwachung zu vereinfachen und die Datenintegrität zu verbessern.
  • Leichter und leiser als frühere Modelle ermöglicht das neue Gerät den Nutzern, ihre Standard-Betriebsregeln (SOP) routinemäßige Umweltüberwachungskarten und Stichprobenkonfigurationen direkt in den Zähler zu importieren.
  • SOP-Konfiguration, Stichprobenkarten und SOP-Versionskontrolle werden über einen Webbrowser in den Zähler selbst geladen. Der Administrator verwaltet SOP-Versionen im Zähler mittels elektronischer Signaturen.
  • Die Stichprobenkarte, die als Teil des SOP in den Zähler geladen wird, führt den Nutzer durch sein tägliches Überwachungsprogramm.
  • Wenn jede Probe fertig ist, wird sie auf dem Bildschirm grün und zeigt dem Nutzer auf einen kurzen Blick, was noch zu erledigen ist.
  • Nach Abschluss können die Ergebnisse vom Vorgesetzten aus der Ferne über einen Webbrowser überprüft und genehmigt werden.
  • Nach der Genehmigung wird dem Abschlussbericht eine elektronische Unterschrift angehängt, die dann in sicherem elektronischem Format exportiert werden kann.
Spezifikation
Produkttyp Partikelzähler
Displaytyp TFT-Farb-LCD
Grid Type Gitterlos
Partikelgröße 0,3 μm