Learn More
Beckman Coulter Life Sciences MET ONE HHPC 2+ Handheld
Artikelnummer. 31777222 Alle ansehen Beckman Coulter Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Partikelgröße:
0,5 bis 5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Partikelgröße Packungsgröße
31777222 0,5 bis 5 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31777222 Lieferant Beckman Coulter Life Sciences Lieferanten-Nr. 208931003
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt als erschwingliches Werkzeug für die routinemäßige Überwachung kontrollierter Umgebungen bis hin zu Reinraumklassifikationen.
  • Entwickelt für regulierte und halbregulierte Produktionsumgebungen, die den Prinzipien entsprechen GMP
  • Geeignet für aseptisch verpackte Lebensmittel- und Getränkeabfülllinien
  • Verwendung in Krankenhauslaboren und Formulierungsapotheken
  • MET ONE HHPC 2+ wird für diese Anwendungen häufig ausgewählt
Spezifikation
Produkttyp Partikelzähler
Displaytyp TFT-Farb-LCD
Partikelgröße 0,5 bis 5 μm
Für Stichprobenprüfungen und Fehlersuche konzipiert; nicht dazu gedacht, kontinuierliche Reinraumüberwachungssysteme zu ersetzen.