Learn More
Beckman Coulter Life Sciences MET ONE HHPC 3+ Handheld mit Gehäuse
Artikelnummer. 31777230 Alle ansehen Beckman Coulter Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Partikelgröße:
0,3 μm
0,5 μm
Packungsgröße:
1 Set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Partikelgröße Packungsgröße
31777230 0,5 μm 1 Set
31777242 0,3 μm 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31777230 Lieferant Beckman Coulter Life Sciences Lieferanten-Nr. 208931008
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für kontaminationsempfindliche Industrieumgebungen.
  • Entwickelt für kontaminationsempfindliche industrielle und regulierte Umgebungen und bietet flexible Partikelüberwachung basierend auf Anwendungsbedürfnissen.
  • Es eignet sich ideal für die Fehlersuche bei HEPA-gefilterten Arbeitsplätzen und für die Durchführung von Cleanroom-Stichproben in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, optischen Bauteilen, PCBA und Präzisionsteilfertigung.
  • Es eignet sich auch gut für regulierte und halbregulierte Umgebungen, die Prinzipien folgen GMP und eine Überwachung der Reinraumklassifizierung erfordern.
  • Typische Anwendungen umfassen aseptische Abfüllanlagen, Lebensmittel- und Getränkeproduktionslinien, Krankenhauslabore und Apotheken zur Herstellung von Apotheken.
Spezifikation
Produkttyp Partikelzähler
Displaytyp TFT-Farb-LCD
Partikelgröße 0,5 μm
Für Stichproben und Fehlersuche konzipiert; nicht dazu gedacht, kontinuierliche Reinraumüberwachungssysteme zu ersetzen.