Learn More
Beckman Coulter Life Sciences MET ONE HHPC 3+ Handheld
Artikelnummer. 31777211 Alle ansehen Beckman Coulter Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Partikelgröße:
0,3 bis 10 μm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Partikelgröße Packungsgröße
31777211 0,3 bis 10 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31777211 Lieferant Beckman Coulter Life Sciences Lieferanten-Nr. 208931006
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Teil des MET ONE Facility Monitoring System. MET ONE HHPC 3+ (3 Kanäle/0,3 μm)
  • Zubehör
Spezifikation
Produkttyp Partikelzähler
Displaytyp TFT-Farb-LCD
Genauigkeit ±5 % Durchflussrate
Partikelgröße 0,3 bis 10 μm
Akkutyp Lithium-Ionen-(wiederaufladbare) Batterie
Elektrische Anforderungen 1,0 A, 100/240 VAC, 50/60 Hz
Für Stichprobenprüfungen und Fehlersuche konzipiert; nicht dazu gedacht, kontinuierliche Reinraumüberwachungssysteme zu ersetzen.