Learn More
Beckman Coulter Life Sciences MET ONE HHPC 6+ Handheld mit Gehäuse und Ladungshalterung
Product Code. 31777214 Shop All Beckman Coulter Life Sciences Products
Change view
Click to view available options
Partikelgröße:
0,3 bis 10 μm
Unit Size:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Partikelgröße Unit Size
31777214 0,3 bis 10 μm 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 31777214 Supplier Beckman Coulter Life Sciences Supplier No. 208931101
Verfügbar ab: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzipiert für eine Vielzahl von Aufgaben in Hightech-Reinraum- und Produktionsumgebungen.
  • MET ONE HHPC 6+ ist ein sechskanaliger Handpartikelzähler, der für Reinräume und Fertigungsumgebungen entwickelt wurde
  • Geeignet für Anwendungen wie die Herstellung von Halbleiter- oder Flachbildschirmen
  • Cradle bietet einen bequemen PC-Zugriff auf Partikelzähldaten über Ethernet oder USB Kabel
  • Stellt sicher, dass die Einheit jederzeit voll geladen und einsatzbereit bleibt
Specifications
Produkttyp Partikelzähler
Displaytyp TFT-Farb-LCD
Genauigkeit ±5 % Durchflussrate
Partikelgröße 0,3 bis 10 μm
Auflösung 320 x 240
Probengröße 10 μm
Tiefe (metrisch) 10 cm
Höhe (metrisch) 5.3 cm
Breite (metrisch) 27 cm
Gewicht (metrisch) 0.7 kg
Elektrische Anforderungen 1,0 A, 100/240 VAC, 50/60 Hz
Enthält Koffer, Ladungswiege
Show More Show Less
Für Stichprobenprüfungen und Fehlersuche konzipiert; nicht dazu gedacht, kontinuierliche Reinraumüberwachungssysteme zu ersetzen.