Learn More
Meta-Chlorambucil, TRC
Artikelnummer. 30362136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30362136 5 mg
30362087 25 mg
30357785 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30362136 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3251305MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134862-11-6
Summenformel C14H19Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 304.21
Synonym 3-[Bis(2-chloroethyl)amino]benzenebutanoic Acid, Chlorambucil Impurity
IUPAC-Name 4-[3-[Bis(2-Chlorethyl)Amino]Phenyl]Butansäure
SMILES OC(=O)CCCc1cccc(c1)N(CCCl)CCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material meta-Chlorambucil
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H19Cl2NO2/c15-7-9-17(10-8-16)13-5-1-3-12(11-13)4-2-6-14(18)19/h1,3,5,11H,2,4,6-10H2,(H,18,19)