Learn More
Meta-Phosphorsäure, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15600710 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
10 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15600710
Marke: Honeywell-Fluka 0410310KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Klumpen (glasig), 100 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37267-86-0
Summenformel HO3P
Molekulargewicht (g/mol) 79.979
MDL-Nummer MFCD00011351
InChI-Schlüssel UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Metaphosphorsäure, Wasserstoffphosphonat, m-Phosphorsäure, Phosphonsäure, Metaphosphorsäure HPO3, x-Phosphatgruppe, Phosphonat 1-, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMILES OP(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Metaphosphorsäure
Menge 10 kg
Strukturformel (HPO3)n
UN-Nummer 3260