Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4,6-Tribromphenol |
| Verpackung | Ampulle |
| CAS | 118-79-6 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Summenformel | C6H3Br3O |
| Konzentration | 100 μg/mL |
| MDL-Nummer | MFCD00002150 |
| UN-Nummer | 1230 |
| InChI-Schlüssel | BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Standardlösung für organische Einzelkomponenten |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Standard solution 2,4,6-Tribromophenol 100ug/ml in methanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P361+P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.