missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4'-DDT in Methanol 100μ g/ml, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte

Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4'-DDT |
| Verpackung | Ampulle(n) |
| CAS | 789-02-6 |
| Summenformel | C14H9Cl5 |
| Konzentration | 100 μg/mL |
| InChI-Schlüssel | CVUGPAFCQJIYDT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(Cl)(Cl)Cl)Cl |
| IUPAC-Name | 1-Chlor-2-[2,2,2 Trichlor-1-(4-Chlorphenyl)ethyl]Benzol |
| Solvent or Matrix | Cyclohexan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 354.476 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Standard solution 2,4'-DDT 100ug/ml in methanol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P361 + P364-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur