Learn More
2,4-Diaminotoluen in Toluen 100μ g/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12933034 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12933034 5 ml 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12933034 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P872790
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,4-Diaminotoluol
Verpackung Ampulle
CAS 95-80-7
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C7H10N2
Konzentration 100  μg/mL
MDL-Nummer MFCD00007804
InChI-Schlüssel VOZKAJLKRJDJLL-UHFFFAOYSA-N
Typ Standardlösung für organische Einzelkomponenten
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1N
IUPAC-Name 4-Methylbenzol-1,3-Diamin
Solvent or Matrix Toluol
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
PubChem CID 7261
Menge 5 ml
ChEBI CHEBI:34237