Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluorbiphenyl |
| Verpackung | Ampulle(n) |
| CAS | 321-60-8 |
| Summenformel | C12H9F |
| Konzentration | 100 μg/mL |
| MDL-Nummer | MFCD00000317 |
| InChI-Schlüssel | KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-Name | 2-Fluor-1,1'-biphenyl |
| Solvent or Matrix | Dichlormethan |
| Mehr anzeigen |