Learn More
2-Fluorophenol in Methanol 2000μ g/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12996093 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
12996093 1 ml 1 Milliliter
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12996093
Marke: Fisher Chemical F116591
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorphenol
Verpackung Ampulle
CAS 367-12-4
Summenformel C6H5FO
Konzentration 2000  μg/mL
MDL-Nummer MFCD00002155
InChI-Schlüssel HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
Typ Standardlösung für organische Einzelkomponenten
SMILES OC1=CC=CC=C1F
IUPAC-Name 2-Fluorphenol
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 112.10
PubChem CID 9707
Menge 1 ml