Learn More
3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester in Methanol 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12987093 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12987093 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12987093 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P884190
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Verpackung Ampulle
CAS 2905-67-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester
Summenformel C8H6Cl2O2
Konzentration 1000 μg/mL
MDL-Nummer MFCD00032710
InChI-Schlüssel BTEVDFJXGLQUDS-UHFFFAOYSA-N
Typ Mass Spectrometry Standard
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Element 3,5-Dichlorobenzoic Acid Methyl Ester
IUPAC-Name Methyl-3,5-dichlrobenzoat
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 205.03
PubChem CID 76192
Menge 1 mL