Learn More
5-Androstane in DCM 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12917093 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12917093 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12917093 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P882210
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminohippuric acid reagent.
Verpackung Flasche
CAS 121-17-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5_-Androstane
Summenformel C7H3ClF3NO2
Konzentration 1000 μg/mL
MDL-Nummer MFCD00007084
InChI-Schlüssel TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Typ Mass Spectrometry Standard
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Element 5-Androstane
IUPAC-Name 1-Chlor-2-Nitro-4-(Trifluoromethyl)-Benzol
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molekulargewicht (g/mol) 225.55
PubChem CID 8462
Menge 5 mL