Learn More
Acetaldehyd in Water 1000μ g/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12963134 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 ml
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12963134 5 ml 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12963134 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P873870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.30 €
    47.13 € / 5 Milliliter
    Sparen 9.17 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaldehyd
Verpackung Ampulle
CAS 75-07-0
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C2H4O
Konzentration 1.000 μg/ml
InChI-Schlüssel IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Typ Organische Einkomponenten-Standardlösung
SMILES CC=O
IUPAC-Name Acetaldehyd
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 44.053
PubChem CID 177
Menge 5 ml
ChEBI CHEBI:15343