Learn More
Alpha-Endosulfan in Methanol 100μ g/ml, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
Ampulle(n)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Endosulfan-alpha |
Konzentration | 100 μg/ml |
CAS | 959-98-8 |
Verpackung | Ampulle(n) |
Menge | 1 ml |
Summenformel | C9H6Cl6O3S |
InChI-Schlüssel | RDYMFSUJUZBWLH-AZVNHNRSSA-N |
SMILES | C1C2C(COS(=O)O1)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
Molekulargewicht (g/mol) | 406.904 |
PubChem CID | 12309460 |