Learn More
Anilin in Methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12969513 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12969513 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12969513 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P804190
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anilin
Verpackung Ampulle
CAS 62-53-3
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C6H7N
Konzentration 100 μg/ml
MDL-Nummer MFCD00007629
InChI-Schlüssel PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Typ Organische Einkomponenten-Standardlösung
SMILES NC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Anilin
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 93.13
PubChem CID 6115
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:17296