Learn More
Beta-Endosulfan in Methanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Catalog Number 12926623
Click to view available options
Menge:
10 ml
Verpackung:
Ampulle(n)
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemischer Name oder Material Endosulfan-beta
Konzentration 10 μg/ml
CAS 33213-65-9
Verpackung Ampulle(n)
Menge 10 ml
Summenformel C9H6Cl6O3S
MDL-Nummer MFCD00137651
InChI-Schlüssel RDYMFSUJUZBWLH-VQDHCCOSSA-N
SMILES ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@H]3COS(=O)OC[C@H]3C1(Cl)C2(Cl)Cl
IUPAC-Name (1S,2R,8S)-1,9,10,11,12,12-Hexachlor-4,6-dioxa-5λ⁴-thiatricyclo[7.2.1.0²,⁸]]dodec-10-en-5-on
Molekulargewicht (g/mol) 406.90
PubChem CID 12309467
Lösungsmittel oder Matrix Methanol