Learn More
Metabolite Bifenthrin in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Catalog Number 12949643
Click to view available options
Menge:
10 mL
Verpackung:
Ampoule(s)
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemischer Name oder Material Bifenthrin
Konzentration 10μg/mL
CAS 82657-04-3
Verpackung Ampoule(s)
Menge 10 mL
Summenformel C23H22ClF3O2
InChI-Schlüssel OMFRMAHOUUJSGP-ONQPXKCRSA-N
SMILES CC1=C(C=CC=C1COC(=O)C2C(C2(C)C)C=C(C(F)(F)F)Cl)C3=CC=CC=C3
IUPAC-Name (2-methyl-3-phenylphenyl)methyl (1R,3S)-3-[(E)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 422.872
PubChem CID 29934831
Lösungsmittel oder Matrix Methanol