missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bioresmethrin in Methanol 100μ g/ml, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 12986963 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 12986963

Marke: Fisher Chemical P879300

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bioresmethrin
Verpackung Ampulle
CAS 28434-01-7
Summenformel C22H26O3
Konzentration 10  μg/mL
InChI-Schlüssel VEMKTZHHVJILDY-UXHICEINSA-N
Typ Standards für Pestizide und Metaboliten
SMILES CC(=CC1C(C1(C)C)C(=O)OCC2=COC(=C2)CC3=CC=CC=C3)C
IUPAC-Name (5-Benzylfuran-3-yl)methyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropan-1-Carboxylat
Solvent or Matrix Iso-Oktan
Molekulargewicht (g/mol) 338.447
PubChem CID 162381
Menge 10 ml
ChEBI CHEBI:39280
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt