Learn More
Bromxynil in Acetonitril 100μ g/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12969703 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Menge:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1 Milliliter
Produktkod. Menge unitSize
12969703 1 ml 1 Milliliter
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12969703
Brand: Fisher Chemical P808370
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Bromoxynil
Verpackung Ampulle(n)
CAS 1689-84-5
Summenformel C7H3Br2NO
Konzentration 100  μg/mL
MDL-Nummer MFCD00002153
UN-Nummer 1648
InChI-Schlüssel UPMXNNIRAGDFEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=C(Br)C=C(C=C1Br)C#N
IUPAC-Name 3,5-Dibrom-4-Hydroxybenzonitril
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 276.92
PubChem CID 15531
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:17192
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Bromoxynil,3,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile,bromoxynil phenol 100 ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Gefahr
Riskkategorier
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Faroangivelser
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Skyddsangivelse
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.