missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metabolite Bupirimate in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™

Artikelnummer. 12929723 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 12929723

Marke: Fisher Chemical P808590

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Bupirimate
Verpackung Ampulle(n)
CAS 41483-43-6
Summenformel C13H24N4O3S
Konzentration 100 μg/mL
InChI-Schlüssel DSKJPMWIHSOYEA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC1=C(N=C(N=C1OS(=O)(=O)N(C)C)NCC)C
IUPAC-Name [5-Butyl-2-(ethylamino)-6-methylpyrimidin-4-yl] N,N-Dimethylsulfamat
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 316.42
PubChem CID 38884
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:81952
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt