Learn More
Metabolite Carbazole in DCM 10μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12909763 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12909763 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12909763 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P809560
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbazole
Verpackung Ampulle(n)
CAS 86-74-8
Summenformel C12H9N
Konzentration 10 μg/mL
MDL-Nummer MFCD00004960
InChI-Schlüssel UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
IUPAC-Name 9H-Carbazol
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
PubChem CID 6854
Menge 10 mL
ChEBI CHEBI:27543