Learn More
Metabolite Carbazole in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12919763 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12919763 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12919763 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P809570
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbazole
Verpackung Ampulle(n)
CAS 86-74-8
Summenformel C12H9N
Konzentration 100 μg/mL
MDL-Nummer MFCD00004960
InChI-Schlüssel UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
IUPAC-Name 9H-Carbazol
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
PubChem CID 6854
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:27543