Learn More
Metabolite Carbazole in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12999753 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12999753 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12999753 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P809540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbazole
Verpackung Ampulle(n)
CAS 86-74-8
Summenformel C12H9N
Konzentration 10 μg/mL
MDL-Nummer MFCD00004960
InChI-Schlüssel UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
IUPAC-Name 9H-Carbazol
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
PubChem CID 6854
Menge 10 mL
ChEBI CHEBI:27543