missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorfenson in Methanol 100μ g/ml, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chlorfenson |
| Verpackung | Ampulle |
| CAS | 80-33-1 |
| Summenformel | C12H8Cl2O3S |
| Konzentration | 100 μg/mL |
| InChI-Schlüssel | RZXLPPRPEOUENN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1OS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)Cl |
| IUPAC-Name | (4-Chlorphenyl) 4-Chlorobenzolsulfonat |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 303.153 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur