Learn More
Chloridazon in Acetonitril 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12952414 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
12952414 10 ml 10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 12952414
Marke: Fisher Chemical P810580
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chloridazon
Verpackung Ampulle(n)
CAS 1698-60-8
Summenformel C10H8ClN3O
Konzentration 10  μg/mL
MDL-Nummer MFCD00055402
UN-Nummer 1648
InChI-Schlüssel WYKYKTKDBLFHCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 5-Amino-4-Chlor-2-Phenylpyridazin-3-on
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 221.64
PubChem CID 15546
Menge 10 ml
ChEBI CHEBI:81838
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Chloridazon,5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazine-3-(2H)-one,pyrazon 10ug/ml in acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.