missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chloridazon in Acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12962414 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12962414

Marke: Fisher Chemical P810590

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chloridazon
Verpackung Ampulle(n)
CAS 1698-60-8
Summenformel C10H8ClN3O
Konzentration 100  μg/mL
MDL-Nummer MFCD00055402
UN-Nummer 1648
InChI-Schlüssel WYKYKTKDBLFHCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 5-Amino-4-Chlor-2-Phenylpyridazin-3-on
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 221.64
PubChem CID 15546
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:81838
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Chloridazon,5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazine-3-(2H)-one,pyrazon 100ug/ml in acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt