Learn More
Metabolite Chlortoluron in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12952534 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12952534 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12952534 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P812950
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chlortoluron
Verpackung Ampulle(n)
CAS 15545-48-9
Summenformel C10H13ClN2O
Konzentration 100 μg/mL
MDL-Nummer MFCD00018275
InChI-Schlüssel JXCGFZXSOMJFOA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(=O)NC1=CC=C(C)C(Cl)=C1
IUPAC-Name 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3,3-dimethylurea
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 212.68
PubChem CID 27375
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:81981