Learn More
Chrysen in DCM 10μ g/ml, Fisher Chemical™
Catalog Number 12922544
Click to view available options
Menge:
10 ml
Verpackung:
Ampulle(n)
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemischer Name oder Material Chrysen
Konzentration 10 μg/ml
CAS 218-01-9
Verpackung Ampulle(n)
Menge 10 ml
Summenformel C18H12
InChI-Schlüssel WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C=CC4=CC=CC=C43
IUPAC-Name Chrysen
Molekulargewicht (g/mol) 228.294
PubChem CID 9171
ChEBI CHEBI:51687
Lösungsmittel oder Matrix Dichlormethan