Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dibenz(a,h)acridin |
| Verpackung | Ampulle(n) |
| CAS | 226-36-8 |
| Summenformel | C21H13N |
| Konzentration | 100 μg/mL |
| InChI-Schlüssel | JNCSIWAONQTVCF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C=C4C=CC5=CC=CC=C5C4=N3 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 279.342 |
| PubChem CID | 9183 |
| Mehr anzeigen |