Learn More
Dibenzo(a,e)pyren in Toluol100μ g/ml, Fisher Chemical™
Catalog Number 12915884
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
Ampulle(n)
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemischer Name oder Material Dibenzo(a,e)pyren
Konzentration 100 μg/ml
CAS 192-65-4
Verpackung Ampulle(n)
Menge 1 ml
Summenformel C24H14
InChI-Schlüssel KGHMWBNEMFNJFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C3=C4C(=CC2=C1)C5=CC=CC=C5C6=CC=CC(=C64)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 302.376
PubChem CID 9126
ChEBI CHEBI:82442
Lösungsmittel oder Matrix Toluol