missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dibenzo(a,h)pyren in Cyclohexan 10μ g/ml, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
10 ml
Verpackung:
Ampulle(n)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dibenzo(a,h)pyren |
Konzentration | 10 μg/ml |
CAS | 189-64-0 |
Verpackung | Ampulle(n) |
Menge | 10 ml |
Summenformel | C24H14 |
UN-Nummer | 1145 |
InChI-Schlüssel | RXUSYFJGDZFVND-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC=C2C3=C4C(=CC2=C1)C=CC5=C4C(=CC6=CC=CC=C56)C=C3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 302.376 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Standard solution Dibenzo(a,h)pyrene 10ug/ml in cyclohexane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'