Learn More
Metabolite Endosulfan-total (sulfate) in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12936633 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12936633 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12936633 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P823450
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Endosulfan-total (sulfate)
Verpackung Ampulle(n)
CAS 1031-07-8
Summenformel C9H6Cl6O4S
Konzentration 100 μg/mL
InChI-Schlüssel AAPVQEMYVNZIOO-WINLOITPSA-N
SMILES C1C2C(COS(=O)(=O)O1)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 422.903
PubChem CID 71312398
Menge 1 mL