Learn More
Fluoranthen in Methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12966763 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12966763 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12966763 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P826200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluoranthen
Verpackung Ampulle(n)
CAS 206-44-0
Summenformel C16H10
Konzentration 100  μg/mL
MDL-Nummer MFCD00001184
InChI-Schlüssel GVEPBJHOBDJJJI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC3=CC=CC2=C13
IUPAC-Name Fluoranthen
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 202.26
PubChem CID 9154
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:33083