Learn More
Hexachlorcyclohexan (Mischung aus Isomeren), in Methanol100μ g/ml, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexachlorcyclohexan (Mischung aus Isomeren) |
| Verpackung | Ampulle(n) |
| CAS | 608-73-1 |
| Summenformel | C6H6Cl6 |
| Konzentration | 100 mu;g/ml |
| InChI-Schlüssel | JLYXXMFPNIAWKQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(C(C(C(C(C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexan |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 290.814 |
| Mehr anzeigen |