Spezifikation
| Verpackung | Ampulle |
| CAS | 81335-77-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Imazethapyr |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | EU Ph Ref: 1045200 |
| Summenformel | C15H19N3O3 |
| Konzentration | 100 μg/mL |
| InChI-Schlüssel | XVOKUMIPKHGGTN-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Standard für die Massenspektrometrie |
| SMILES | CCC1 = CN = C (C ( = C1) C ( = O) O) C2 = NC (C ( = O) N2) (C) C (C) C |
| Element | Imazethapyr |
| Mehr anzeigen |