Learn More
Indeno(1,2,3-c,d)pyren in DCM 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Catalog Number 12909823
Click to view available options
Menge:
10 ml
Verpackung:
Ampulle(n)
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemischer Name oder Material Indeno(1,2,3-c,d)pyren
Konzentration 10 μg/ml
CAS 193-39-5
Verpackung Ampulle(n)
Menge 10 ml
Summenformel C22H12
InChI-Schlüssel SXQBHARYMNFBPS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C4C2=CC5=CC=CC6=C5C4=C(C=C6)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 276.338
PubChem CID 9131
ChEBI CHEBI:82335
Lösungsmittel oder Matrix Dichlormethan