Learn More
Mecoprop (MCPP) in Methanol100μ g/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12929893 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12929893
Marke: Fisher Chemical P830990
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mecoprop (MCPP)
Verpackung Ampulle(n)
CAS 7085-19-0
Summenformel C10H11ClO3
Konzentration 100  μg/mL
InChI-Schlüssel WNTGYJSOUMFZEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)OC(C)C(=O)O
IUPAC-Name 2-(4-chlor-2-methylphenoxy)Propansäure
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 214.645
PubChem CID 7153
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:75704