Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Metamitron |
| Verpackung | Ampulle(n) |
| CAS | 41394-05-2 |
| Summenformel | C10H10N4O |
| Konzentration | 100 μg/ml |
| InChI-Schlüssel | VHCNQEUWZYOAEV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=NN=C(C(=O)N1N)C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC-Name | 4-Amino-3-methyl-6-phenyl-1,2,4-Triazin-5-on |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 202.217 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1 ML Metabolite Metamitron in Methanol 100µg/mL
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol