Learn More
Metabolite Oxadixyl in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12992744 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12992744 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12992744 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P835960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxadixyl
Verpackung Ampulle(n)
CAS 77732-09-3
Summenformel C14H18N2O4
Konzentration 100mu;g/mL
MDL-Nummer MFCD00145052
InChI-Schlüssel UWVQIROCRJWDKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES COCC(=O)N(N1CCOC1=O)C1=C(C)C=CC=C1C
IUPAC-Name N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-Methoxy-N-(2-oxo-1,3-Oxazolidin-3-yl)Acetamid
Solvent or Matrix Iso-octane
Molekulargewicht (g/mol) 278.31
PubChem CID 53735
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:81937