Learn More
p-Terphenyl D14 in DCM 500 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12956043 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
12956043 1 ml 1 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 12956043
Marke: Fisher Chemical F114101
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material p-Terphenyl D14 
Verpackung Ampulle
CAS 1718-51-0
Summenformel C18H14
Konzentration 500  μg/mL
InChI-Schlüssel XJKSTNDFUHDPQJ-WZAAGXFHSA-N
Typ Standardlösung für organische Einzelkomponenten
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-Pentadeuterio-6-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)phenyl]Benzol
Solvent or Matrix Dichlormethan
Molekulargewicht (g/mol) 244.395
PubChem CID 123128
Menge 1 ml