Specifications
| Chemischer Name oder Material | Picloram |
| Verpackung | Ampulle |
| CAS | 2-1-1918 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Summenformel | C6H3Cl3N2O2 |
| Konzentration | 100 μg/mL |
| InChI-Schlüssel | NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Standardlösung für organische Einzelkomponenten |
| SMILES | C1(=C(C(=NC(=C1Cl)Cl)C(=O)O)Cl)N |
| IUPAC-Name | 4-Amino-3,5,6-Trichloropyridin-2-Carbonsäure |
| Show More |