Learn More
Propamocarb Hydrochlorid in Methanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12976453 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12976453 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 12976453 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P849340
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propamocarb-Hydrochlorid
Verpackung Ampulle
CAS 25606-41-1
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C9H21ClN2O2
Konzentration 10  μg/mL
InChI-Schlüssel MKIMSXGUTQTKJU-UHFFFAOYSA-N
Typ Standardlösung für organische Einzelkomponenten
SMILES CCCOC(=O)NCCCN(C)C.Cl
IUPAC-Name Propyl N-[3-(Dimethylamino)Propyl]Carbamat;Hydrochlorid
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 224.729
PubChem CID 15575641
Menge 10 ml
ChEBI CHEBI:81735