Learn More
Metacresol (3-Methylphenol), LoGiCal
Artikelnummer. 30464042
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464042 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30464042 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1132.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Methylphenol (m-Cresol)
CAS 108-39-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Methylphenol (m-Cresol)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H8 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Metacresol, 3-Methylphenol, Amylmetacresol Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cc1cccc(O)c1
IUPAC-Name 3-Methylphenol
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
Menge 10 mg
Formelmasse 108,0575 g/mol