missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metacyclinhydrochlorid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30328099
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328099 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30328099 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14917000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methacycline Hydrochloride
CAS 3963-95-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methacycline Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H22 N2 O8 . Cl H
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide hydrochloride, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-, monohydrochloride (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-, monohydrochloride, (4S,4aR,5S,5aR,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,12aα)]-, 6-Demethyl-6-deoxy-5-hydroxy-6-methylenetetracycline hydrochloride, 6-Demethyl-6-deoxy-6-methylene-5-hydroxytetracycline hydrochloride, 6-Demethyl-6-deoxy-6-methyleneoxytetracycline monohydrochloride, 6-Methylene-5-hydroxytetracycline chlorohydrate, 6-Methylene-5-hydroxytetracycline hydrochloride, 6-Methyleneoxytetracycline hydrochloride, Adriamicina, Ciclobiotic, Germiciclin, Londomycin, Metacyclin hydrochloride, Metacycline hydrochloride, Metadomus, Methacycline hydrochloride, Methacycline monohydrochloride, Metilenbiotic, Optimycin, Physiomycine, Rindex, Doxycycline Monohydrate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Doxycycline Hyclate Impurity B as Hydrochloride, Doxycycline Impurity B as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C22H22N2O8.ClH/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;/h4-6,10,14-15,17,25,27-29,32H,1H2,2-3H3,(H2,23,31);1H/t10-,14-,15+,17+,22+;/m1./s1
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H]3C(=C)c4cccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
IUPAC-Name (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-4-(Dimethylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyliden-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-carboxamid;hydrochlorid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 478.88
Menge 1 mL
Formelmasse 478,1143 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.