missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metadherin Antibody (CL0397) [Alexa Fluor™ 488], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52929AF488
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Metadherin Monoclonal antibody specifically detects Metadherin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| Metadherin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 3D3, AEG-13D3/LYRIC, AEG1LYRIC/3D3, Astrocyte elevated gene-1 protein, LYRICMetastasis adhesion protein, Lysine-rich CEACAM1 co-isolated protein, metadherin, protein LYRIC | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q86UE4, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Phospho Specific | |
| 92140 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL0397 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur