Learn More
Metadherin Antibody (CL0397) [PerCP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-52929PCP
Artikelnummer. 30291900
  • 737.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
Metadherin Monoclonal antibody specifically detects Metadherin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Metadherin
Monoclonal
PerCP
3D3, AEG-13D3/LYRIC, AEG1LYRIC/3D3, Astrocyte elevated gene-1 protein, LYRICMetastasis adhesion protein, Lysine-rich CEACAM1 co-isolated protein, metadherin, protein LYRIC
This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q86UE4, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Phospho Specific
92140
Store at 4⪚C in the dark.
IgG2a
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL0397
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.